Drukuj
german 99.999% (trace metals basis), proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
193110100 193110500
ACRO193110100EA 1130 PLN
ACRO193110100 ACRO193110500
german 99.999% (trace metals basis), proszek
german
Formuła: Ge
Temp. Wrzenia: 2830 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 937 °C
Gęstość: 5,35 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085310
Numer CAS: 7440-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-164-3
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,04415
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to black Glistening crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %