Drukuj
ind, proszek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
277959-10G 277959-50G
SIAL277959-10GEA 725 PLN
SIAL277959-10G SIAL277959-50G
ind, proszek, Sigma-Aldrich®
ind
Formuła: In
Gęstość: 7,31 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III