ind ≥99.9% (metals basis), proszek -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45122.14
45122.06
45122.14EA
3480
PLN
45122.14
45122.06
ind ≥99.9% (metals basis), proszek -100 mesh
ind
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-74-6
Molecular Formula: In
Formula Weight: 114.82
Physical Form: Powder
Density: 7.31
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6°
Boiling Point: 2072°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2072 °C Gęstość: 7,31 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |