Drukuj
ind, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
357308-1.8G 357308-7.2G
SIAL357308-1.8GEA 781 PLN
SIAL357308-1.8G SIAL357308-7.2G
ind, Sigma-Aldrich®
ind
Formuła: In
MW: 114.82 g/mol
Temp. Wrzenia: 2000
Temp. topnienia: 156
Gęstość: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Klasyfikacja Merck : 13,04971