Drukuj
ind, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
357073-28G 357073-5.6G
SIAL357073-28GEA 3280 PLN
SIAL357073-28G SIAL357073-5.6G
ind, Sigma-Aldrich®
ind
Formuła: In
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 156 °C
Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Klasyfikacja Merck : 13,04971