Drukuj
ind, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264059-2.3G 264059-9.2G
SIAL264059-2.3GEA 666 PLN
SIAL264059-2.3G SIAL264059-9.2G
ind, Sigma-Aldrich®
ind
Formuła: In
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 156 °C
Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Klasyfikacja Merck : 13,04971