Drukuj
ind ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38371.FF 38371.GH 38371.FI
38371.FFEA 1160 PLN
38371.FF 38371.GH 38371.FI
ind ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
ind
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.23g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formuła: In
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 156 °C
Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Klasyfikacja Merck : 13,04971