ind ≥99.999% (metals basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14720.09
14720.18
14720.09EA
1160
PLN
14720.09
14720.18
ind ≥99.999% (metals basis), ingot
ind
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: Soft white ingot
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156 °C Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Klasyfikacja Merck : 13,04971 |