ind ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12206.FI
12206.FY
12206.GJ
12206.HW
12206.FIEA
790
PLN
12206.FI
12206.FY
12206.GJ
12206.HW
ind ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
ind
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈2.3g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156 °C Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Klasyfikacja Merck : 13,04971 |