ind ≥99.998% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11462.G1
11462.G5
11462.G9
11462.G1EA
1180
PLN
11462.G1
11462.G5
11462.G9
ind ≥99.998% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
ind
Purity: 99.998+%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈5.74g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156 °C Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Klasyfikacja Merck : 13,04971 |