ind ≥99.9975% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11386.FI
11386.GH
11386.FIEA
1240
PLN
11386.FI
11386.GH
ind ≥99.9975% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
ind
Purity: 99.9975%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈1.8g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156 °C Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Klasyfikacja Merck : 13,04971 |