ind ≥99.9975% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11384.FF
11384.FI
11384.FY
11384.GK
11384.FFEA
899
PLN
11384.FF
11384.FI
11384.FY
11384.GK
ind ≥99.9975% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
ind
Purity: 99.9975%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈2.3g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156 °C Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Klasyfikacja Merck : 13,04971 |