ind ≥99.9995% (metals basis), polycrystalline ingot, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10616.18
10616.90
10616.18EA
3400
PLN
10616.18
10616.90
ind ≥99.9995% (metals basis), polycrystalline ingot, Puratronic®
ind
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7440-74-6
Formula Weight: 114.818
Density: 7.310
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6 deg C
Boiling Point: 2072 deg C
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2072 °C Gęstość: 7,310 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Klasyfikacja Merck : 13,04971 |