ind ≥99.9999% (metals basis), grudki, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10615.09
10615.18
10615.30
10615.09EA
1300
PLN
10615.09
10615.18
10615.30
ind ≥99.9999% (metals basis), grudki, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
ind
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156 °C Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Klasyfikacja Merck : 13,04971 |