ind ≥99.99% (metals basis), pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00149.09
00149.18
00149.09EA
858
PLN
00149.09
00149.18
ind ≥99.99% (metals basis), pieces
ind
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formuła:
In Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156 °C Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134048 Numer CAS: 7440-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0 Klasyfikacja Merck : 13,04971 |