Drukuj
ind 99.99% (trace metals basis), folia, Thickness: 0.127 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
318110023 318110092
ACRO318110023EA 761 PLN
ACRO318110023 ACRO318110092
ind 99.99% (trace metals basis), folia, Thickness: 0.127 mm
ind
Formuła: In
Temp. Wrzenia: 2000 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 156 °C
Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Klasyfikacja Merck : 13,04971
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Foil
Total trace metal impurities ≤0.01 %