Drukuj
gal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
263265-10G 263265-50G
SIAL263265-10GEA 559 PLN
SIAL263265-10G SIAL263265-50G
gal, Sigma-Aldrich®
gal
Formuła: Ga
Temp. Wrzenia: 2403 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29 °C
Gęstość: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134045
Numer CAS: 7440-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8
Jednostka: 2803
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,04364