Drukuj
gal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
203319-25G 203319-5G
SIAL203319-25GEA 1440 PLN
SIAL203319-25G SIAL203319-5G
gal, Sigma-Aldrich®
gal
Formuła: Ga
Temp. Wrzenia: 2403 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29 °C
Gęstość: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134045
Numer CAS: 7440-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8
Jednostka: 2803
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,04364