gal metal ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44418.22
44418.36
44418.22EA
5080
PLN
44418.22
44418.36
gal metal ≥99.999% (metals basis)
gal
Packaged in poylethylene bottle.
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-55-3
Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00134045
Formuła:
Ga Temp. Wrzenia: 2403 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 29 °C Gęstość: 5,904 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134045 Numer CAS: 7440-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8 Jednostka: 2803 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,04364 |