gal ≥99.99% (metals basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10188.18
10188.30
10188.14
10188.18EA
3150
PLN
10188.18
10188.30
10188.14
gal ≥99.99% (metals basis), ingot
gal
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-55-3
Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Appearance: Silver grey
MDL No.: MFCD00134045
Formuła:
Ga MW: 69.72 g/mol Temp. Wrzenia: 2403 Temp. topnienia: 29 Gęstość: 5.904 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00134045 Numer CAS: 7440-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8 Jednostka: 2803 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 12,04364 |