gal ≥99.99999% (metals basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10186.18
10186.36
10186.14
10186.18EA
3200
PLN
10186.18
10186.36
10186.14
gal ≥99.99999% (metals basis), ingot
gal
Purity: 99.99999%
CAS No.: 7440-55-3
Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Appearance: Silver
MDL No.: MFCD00134045
Formuła:
Ga Temp. Wrzenia: 2403 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 29 °C Gęstość: 5,904 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00134045 Numer CAS: 7440-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8 Jednostka: 2803 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,04364 |