Drukuj
gal 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
317990100 317990500
ACRO317990100EA 567 PLN
ACRO317990100 ACRO317990500
gal 99.99% (trace metals basis)
gal
Formuła: Ga
Temp. Wrzenia: 2403 °C (1013 hPa)
Gęstość: 5,9 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134045
Numer CAS: 7440-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8
Jednostka: 2803
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,04364
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %