Drukuj
gal 99.9999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
193070010 193070050 193070250
ACRO193070010EA 172 PLN
ACRO193070010 ACRO193070050 ACRO193070250
gal 99.9999% (trace metals basis)
gal
Formuła: Ga
Temp. Wrzenia: 2400 °C (760 mmHg)
Gęstość: 5,9 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134045
Numer CAS: 7440-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8
Jednostka: 2803
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,04364
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤1 ppm