Glin ≥99.5% (metals basis), proszek -100+325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43022.18
43022.30
43022.A1
43022.18EA
473
PLN
43022.18
43022.30
43022.A1
Glin ≥99.5% (metals basis), proszek -100+325 mesh
Glin
Purity: 99.5%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Silver-white
Odour: Odourless
UN No.: 1396
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2057 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Jednostka: 1396 ADR: 4.3,II |