Drukuj
Glin, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
326860-3.6G 326860-900MG
SIAL326860-3.6GEA 1440 PLN
SIAL326860-3.6G SIAL326860-900MG
Glin, Sigma-Aldrich®
Glin
Formuła: Al
Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 660 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321