Glin ≥99.99% (metals basis), drut, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45100.H2
45100.G6
45100.H2EA
1130
PLN
45100.H2
45100.G6
Glin ≥99.99% (metals basis), drut, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Glin
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.31g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |