Glin 99,99 Metals basis, shot_flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminum
45001.36
45001.A1
45001.36EA
825
PLN
45001.36
45001.A1
Glin 99,99 Metals basis, shot_flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Glin
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Molecular Formula: Al
Physical Form: Spheroid shape pellet 3/8" +/-1/4"
Odour: Odourless
Formuła:
Al MW: 26.98 g/mol Temp. Wrzenia: 2327 Temp. topnienia: 660 Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |