Drukuj
Glin ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminum
44579.G5 44579.G9
44579.G5EA 726 PLN
44579.G5 44579.G9
Glin ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Glin
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.049g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formuła: Al
MW: 26.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 2327
Temp. topnienia: 660
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321