Glin ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44329.09
44329.18
44329.09EA
907
PLN
44329.09
44329.18
Glin ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Glin
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈1.1g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |