Drukuj
Glin ≥99.999% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44233.GA 44233.HC
44233.GAEA 1200 PLN
44233.GA 44233.HC
Glin ≥99.999% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Glin
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.675g/50x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formuła: Al
Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 660 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321