Drukuj
Glin ≥99.85% (metals basis), wire, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminum
43811.G1 43811.G5
43811.G1EA 2780 PLN
43811.G1 43811.G5
Glin ≥99.85% (metals basis), wire, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Glin
Purity: 99.85% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.00036g/m, Temper: hard Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formuła: Al
MW: 26.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 2327
Temp. topnienia: 660
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321