Glin ≥99.997% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43776.GH
43776.HP
43776.GHEA
1030
PLN
43776.GH
43776.HP
Glin ≥99.997% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Glin
Purity: 99.997%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈5.4g/100x100mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |