Glin ≥99.9995% (metals basis), foil, Puratronic®, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminum
43424.GH
43424.HP
43424.FI
43424.GHEA
1290
PLN
43424.GH
43424.HP
43424.FI
Glin ≥99.9995% (metals basis), foil, Puratronic®, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Glin
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al MW: 26.98 g/mol Temp. Wrzenia: 2327 Temp. topnienia: 660 Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |