Glin ≥99% (metals basis), spheres, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminum
42029.KM
42029.KN
42029.KMEA
414
PLN
42029.KM
42029.KN
Glin ≥99% (metals basis), spheres, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Glin
Purity: 99%
CAS No.: 7429-90-5
Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt%
MDL No.: MFCD00213972
Formuła:
Al MW: 26.98 g/mol Temp. Wrzenia: 2327 Temp. topnienia: 660 Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |