Glin ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41358.FI
41358.GH
41358.FIEA
686
PLN
41358.FI
41358.GH
Glin ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Glin
Purity: 99.0%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.054g/50x50mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |