Drukuj
Glin ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminum
40827.KS 40827.KU
40827.KSEA 4290 PLN
40827.KS 40827.KU
Glin ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Glin
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formuła: Al
MW: 26.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 2327
Temp. topnienia: 660
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321