Glin 99,99 Metals basis, foil, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminum
40763.FI
40763.GH
40763.HP
40763.FIEA
690
PLN
40763.FI
40763.GH
40763.HP
Glin 99,99 Metals basis, foil, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Glin
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈13.5g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al MW: 26.98 g/mol Temp. Wrzenia: 2327 Temp. topnienia: 660 Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |