Glin ≥99.99% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40761.FI
40761.GH
40761.HP
40761.FIEA
348
PLN
40761.FI
40761.GH
40761.HP
Glin ≥99.99% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Glin
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |