Drukuj
Glin ≥99.1% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.8 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40707.6X 40707.YD 40707.6M
40707.6XEA 3650 PLN
40707.6X 40707.YD 40707.6M
Glin ≥99.1% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.8 µm
Glin
Purity: 99.1% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formuła: Al
Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 660 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321