Glin ≥99.995% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.0075 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40682.DJ
40682.HF
40682.DJEA
12310
PLN
40682.DJ
40682.HF
Glin ≥99.995% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.0075 µm
Glin
Purity: 99.995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: Circular disc on permanent mylar support
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Microelectronics, contacts and coatings
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |