Glin ≥99.99% (metals basis), drut, hard, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40676.G1
40676.G5
40676.G1EA
2200
PLN
40676.G1
40676.G5
Glin ≥99.99% (metals basis), drut, hard, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Glin
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.0053g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |