Drukuj
Glin ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminum
40531.FI 40531.GH 40531.HP
40531.FIEA 572 PLN
40531.FI 40531.GH 40531.HP
Glin ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Glin
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formuła: Al
MW: 26.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 2327
Temp. topnienia: 660
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321