Glin ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminum
40417.09
40417.18
40417.30
40417.09EA
456
PLN
40417.09
40417.18
40417.30
Glin ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Glin
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈140pc/10g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Evaporation or metallizing source material
Formuła:
Al MW: 26.98 g/mol Temp. Wrzenia: 2327 Temp. topnienia: 660 Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |