Glin ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39733.FY
39733.GD
39733.FYEA
850
PLN
39733.FY
39733.GD
Glin ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Glin
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈6.7g/50x100mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |