Glin ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14445.G9
14445.H4
14445.G9EA
1620
PLN
14445.G9
14445.H4
Glin ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Glin
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.13g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |