Glin ≥99% (metals basis), folia [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14196.CJ
14196.RW
14196.RX
14196.CJEA
819
PLN
14196.CJ
14196.RW
14196.RX
Glin ≥99% (metals basis), folia [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Glin
Purity: 99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈102.8g/30x50cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |