Drukuj
Glin ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminum
11493.BQ 11493.BU 11493.CZ
11493.BQEA 858 PLN
11493.BQ 11493.BU 11493.CZ
Glin ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Glin
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.87g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formuła: Al
MW: 26.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 2327
Temp. topnienia: 660
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321