Glin ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminum
11376.GH
11376.GL
11376.IP
11376.GHEA
899
PLN
11376.GH
11376.GL
11376.IP
Glin ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Glin
Purity: 99.997%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.7g/100x100mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al MW: 26.98 g/mol Temp. Wrzenia: 2327 Temp. topnienia: 660 Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |