Glin ≥99.997% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11375.GH
11375.HP
11375.GHEA
883
PLN
11375.GH
11375.HP
Glin ≥99.997% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Glin
Purity: 99.997%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |