Glin ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminum
11374.FI
11374.GH
11374.HP
11374.FIEA
566
PLN
11374.FI
11374.GH
11374.HP
Glin ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Glin
Purity: 99.998%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formuła:
Al MW: 26.98 g/mol Temp. Wrzenia: 2327 Temp. topnienia: 660 Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |